Polyethylenglycol 35.000 stabilised til syntese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: Stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 560 DKK
8.18892.1000 8.18892.5000
Polyethylenglycol 35.000 stabilised til syntese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 35.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Smeltepunkt: 60…65 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test