Thiazolidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26427.03
H26427.06
H26427.03EA
194
DKK
H26427.03
H26427.06
Thiazolidin ≥97%
Thiazolidin
Purity: 97%
CAS No.: 504-78-9
Molecular Formula: C3H7NS
Formula Weight: 89.16
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5545
Odour: Characteristic
Boiling Point: 165°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005211
Formel:
C₃H₇NS Molekylvægt: 89.16 g/mol Kogepunkt: 165 °C Massefylde: 1.131 Flammepunkt: 56 °C (133 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005211 CAS-nummer: 504-78-9 EINECS: 208-002-5 ADR: 3 III |