Thiazolidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 278 DKK
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidin 98%
Thiazolidin
Formel: C₃H₇NS
Molekylvægt: 89.16 g/mol
Kogepunkt: 72…75 °C (25 mmHg)
Massefylde: 1.131 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005211
CAS-nummer: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN nummer: 2924
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %