L(+)-Ornithin, HCl
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
31200.01 31200.02
SERA31200.01EA 0 DKK
SERA31200.01 SERA31200.02
L(+)-Ornithin, HCl
L(+)-Ornithin, HCl
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molekylvægt: 168.62 g/mol
MDL Number: MFCD00064562
CAS-nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6