Natrium(2-methyl-2-propoxid) ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19942.22 A19942.0E A19942.36
A19942.22EA 687 DKK
A19942.22 A19942.0E A19942.36
Natrium(2-methyl-2-propoxid) ≥97%
Natrium(2-methyl-2-propoxid)
Purity: 97% CAS No.: 865-48-5 Molecular Formula: C4H9NaO Formula Weight: 96.11 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3654215 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00040575
Formel: C₄H₉NaO
Massefylde: 0,785
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040575
CAS-nummer: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN nummer: 3206
ADR: 4.2,II