Kadmium-plasma standardløsninger, til ICP, Specpure®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 694 DKK
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Kadmium-plasma standardløsninger, til ICP, Specpure®
Standarder Kationiske standarder Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certificeringer: Traceable to NIST