trans-9-Octadecensyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-Octadec-9-enoic acid
90250-100 90250-250 90250-50 90250-1
CAYM90250-100EA 536 DKK
CAYM90250-100 CAYM90250-250 CAYM90250-50 CAYM90250-1
trans-9-Octadecensyre
trans-9-Octadecensyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekylvægt: 282.47 g/mol
MDL Number: MFCD00063954
CAS-nummer: 112-79-8
EINECS: 204-006-6