Methylmercaptoacetat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl thioglycolate
148885000 148881000
ACRO148885000EA 604 DKK
ACRO148885000 ACRO148881000
Methylmercaptoacetat 95%
Methylmercaptoacetat
Formel: C₃H₆O₂S
Molekylvægt: 106.15 g/mol
Kogepunkt: 156…159 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.187 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004873
CAS-nummer: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN nummer: 1228
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %