4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H50493.03
H50493.06
H50493.03EA
676
DKK
H50493.03
H50493.06
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin ≥97%
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1780-26-3
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 41-45°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00090472
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Smeltepunkt: 41…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00090472 CAS-nummer: 1780-26-3 ADR: 8,III |