2,3-Dimethylhydroquinon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
305110050 305110250 305111000
ACRO305110050EA 955 DKK
ACRO305110050 ACRO305110250 ACRO305111000
2,3-Dimethylhydroquinon 97%
2,3-Dimethylhydroquinon
Formel: C₈H₁₀O₂
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009997
CAS-nummer: 608-43-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %