2,5-Dichlorhydroquinon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 459 DKK
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorhydroquinon ≥97%
2,5-Dichlorhydroquinon
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Formel: C₆H₄Cl₂O₂
Smeltepunkt: 168…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041749
CAS-nummer: 824-69-1
EINECS: 212-533-8