Pyridoxal, HCl 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 673 DKK
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Pyridoxal, HCl 99%
Pyridoxal, HCl
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molekylvægt: 203.62 g/mol
Smeltepunkt: 171…175 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012809
CAS-nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %