Zinknitrat hexahydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc nitrate hexahydrate
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 451 DKK
A16282.22 A16282.36
Zinknitrat hexahydrat ≥98%
Zinknitrat hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Molekylvægt: 297.49 g/mol
Kogepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 36
Massefylde: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN nummer: 1514
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10273