VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 9 Nej: 2 
Chimie analytique / Chimiste / LYON
Ja, jeg anbefaler
Balance de précision à petit prix. A suivre dans le temps, mais rien à redire pour l'instant.
611-2258EA 10520 DKK
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Vægte
Et økonomisk udvalg af pålidelige, højtydende analytiske vægte. Alle modeller har en toppande i rustfrit stål.
  • Tjek vejning (alarmfunktion), vægtsammenlægning, massefyldebestemmelser af prøver og styktællingsfunktioner
  • Mulighed for ekstern eller intern kalibrering, RS232 inkluderet som standard
  • Vejekammer L×B×H: 162×171×225 mm
Brugeren kan vælge tre muligheder for modeller med intern kalibrering (angivet med 'i' i slutningen af modelnavnet):
Vægten kalibreres ved hjælp af den interne vægt ved at trykke på CAL-knappen
Balancen genkalibreres automatisk, når den omgivende temperatur ændres og/eller efter en vis tid er gået (Incal+)
Brugeren kan vælge at kalibrere vægten med en ekstern vægt.
Certificeringer: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Information om tilbehør: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted by *. Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Bestillingsoplysninger: For more information on the full range of accessories including printers, software, density control kit for the LA series, external keyboard and PC connection cable, please visit our website or contact your local Avantor sales office.
The balances are also available with a factory calibration certificate. Please contact Avantor for more information about this option.
Leveringsinformation: Supplied with mains adapter, universal plug and plastic 'in use' protective cover. Calibration weights are available from Avantor. Please see 'Calibration weights'.
Advarsel: Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See website for details of the full range of models.