Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.13755.0001 8.13755.0005
8.13755.0001EA 650 DKK
8.13755.0001 8.13755.0005
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Formel: C₂₄H₃₂O₈
MDL Number: MFCD00005101
CAS-nummer: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol