9-Acridone 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
400250100 400250250
ACRO400250100EA 1090 DKK
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Formel: C₁₃H₉NO
Molekylvægt: 195.22 g/mol
Smeltepunkt: 360…362 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005019
CAS-nummer: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %