Titan(IV)chlorid 1 M dichloromethane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titantetrachlorid
377741000 377748000
377741000.EA 887 DKK
377741000. 377748000.
Titan(IV)chlorid 1 M dichloromethane, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molekylvægt: 189.69 g/mol
Kogepunkt: 136
Smeltepunkt: 136.2
Massefylde: 1.72
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN nummer: 2922
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09555
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M