Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
402470010 402470050
ACRO402470010EA 1990 DKK
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphat
Formel: C₁₆H₃₅O₄P
Kogepunkt: 48 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009492
CAS-nummer: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN nummer: 1902
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %