3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A13755.06 A13755.14
A13755.06EA 339 DKK
A13755.06 A13755.14
3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre ≥97%
3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₉FO₃
Smeltepunkt: 99…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002793
CAS-nummer: 366-77-8
EINECS: 206-679-1