tert-Butylcarbazat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 789 DKK
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butylcarbazat 99%
tert-Butylcarbazat
Formel: C₅H₁₂N₂O₂
Kogepunkt: 63…65 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 37…41 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007593
CAS-nummer: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN nummer: 2926
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %