2,3-Dichlorpropansyremethylester ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 3674-09-7
Molecular Formula: C4H6Cl2O2
Formula Weight: 157.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 91-92°/50mm
Beilstein Reference: 1701891
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000944
Formel:
C₄H₆Cl₂O₂ Kogepunkt: 91…92 °C (50 mmHg) Massefylde: 1,326 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000944 CAS-nummer: 3674-09-7 EINECS: 222-940-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |