6-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 765 DKK
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Formel: C₉H₉NOS
Massefylde: 1,204
Flammepunkt: 109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005795
CAS-nummer: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8