6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L04447.06
L04447.14
L04447.06EA
888
DKK
L04447.06
L04447.14
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol ≥99%
Purity: 99%
CAS No.: 120-53-6
Molecular Formula: C9H9NOS2
Formula Weight: 211.32
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 152313
Formel:
C₉H₉NOS₂ Smeltepunkt: 196…201 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00467715 CAS-nummer: 120-53-6 EINECS: 204-405-5 |