1-Aminobenzotriazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
348641000 348642500
ACRO348641000EA 648 DKK
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazol 98%
1-Aminobenzotriazole
Formel: C₆H₆N₄
Smeltepunkt: 81…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132902
CAS-nummer: 1614-12-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %