3,4-(Methylendioxy)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-1,3-benzodioxole
A12975.09 A12975.18 A12975.30
A12975.09EA 365 DKK
A12975.09 A12975.18 A12975.30
3,4-(Methylendioxy)anilin ≥98%
3,4-(Methylendioxy)anilin
Purity: 98+% CAS No.: 14268-66-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 142°(287°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 144°/16mm Beilstein Reference: 4919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005832
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137.14 g/mol
Kogepunkt: 144 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: 142 °C (287 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005832
CAS-nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III