3-Azetidincarboxylsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H52294.03
H52294.06
H52294.03EA
1550
DKK
H52294.03
H52294.06
3-Azetidincarboxylsyre ≥98%
3-Azetidincarboxylsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 36476-78-5
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00191763
Formel:
C₄H₇NO₂ Smeltepunkt: ∼ 250 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191763 CAS-nummer: 36476-78-5 |