1-Brom-4-phenylbutan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25237.03 B25237.06
B25237.03EA 350 DKK
B25237.03 B25237.06
1-Brom-4-phenylbutan ≥98%
1-Brom-4-phenylbutan
Purity: 98% CAS No.: 13633-25-5 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Boiling Point: 131-133°/12mm MDL No.: MFCD00154988
Formel: C₁₀H₁₃Br
Kogepunkt: 131…133 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,214
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154988
CAS-nummer: 13633-25-5