Lithiumazide 20% in water, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
335360250 335361000
ACRO335360250EA 1210 DKK
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithiumazide 20% in water, pure
Lithiumazide
Formel: LiN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041956
CAS-nummer: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN nummer: 3287
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %