1,4-Diethylpiperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24743.09 B24743.18 B24743.30
B24743.09EA 615 DKK
B24743.09 B24743.18 B24743.30
1,4-Diethylpiperazin ≥98%
1,4-Diethylpiperazin
Purity: 98% CAS No.: 6483-50-7 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.24 MDL No.: MFCD00126900
Formel: C₈H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126900
CAS-nummer: 6483-50-7
EINECS: 229-341-5