Ethyl 3,3-diethoxypropionat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3,3-diethoxypropanoate, Ethyl 3,3-diethoxypropionate
269640050 269640250 269641000
ACRO269640050EA 220 DKK
ACRO269640050 ACRO269640250 ACRO269641000
Ethyl 3,3-diethoxypropionat 98%
Ethyl 3,3-diethoxypropionat
Formel: C₉H₁₈O₄
Molekylvægt: 190.24 g/mol
Kogepunkt: 95 °C (17 mmHg)
Massefylde: 0.97 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009865
CAS-nummer: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %