Butylphosphat (mix af mono- og diestre) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9025
8.20251.0100EA 334 DKK
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9025
Butylphosphat (mix af mono- og diestre) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butylphosphat (mix af mono- og diestre)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 12788-93-1
EINECS: 235-826-2
UN nummer: 1718
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester