Palmitolsyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 3900 DKK
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Palmitolsyre
Palmitolsyre
Formel: C₁₆H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00004437
CAS-nummer: 373-49-9
EINECS: 206-765-9