Ethyl palmitoleat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10008204-10 10008204-100 10008204-50 10008204-500
CAYM10008204-10EA 347 DKK
CAYM10008204-10 CAYM10008204-100 CAYM10008204-50 CAYM10008204-500
Ethyl palmitoleat
Ethyl palmitoleat
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MDL Number: MFCD00056314
CAS-nummer: 56219-10-4
EINECS: 260-065-8