Azetidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 1380 DKK
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidin 98%
Azetidin
Formel: C₃H₇N
Kogepunkt: 61…62 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,85 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005165
CAS-nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN nummer: 2733
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %