Adamantan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 223 DKK
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantan 99+%
Adamantan
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 205…210 °C (subl.)
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074719
CAS-nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %