3-Methylthiophen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13394.14
A13394.22
A13394.14EA
418
DKK
A13394.14
A13394.22
3-Methylthiophen ≥98%
3-Methylthiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 616-44-4
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -69°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1300
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005470
Formel:
C₅H₆S Molekylvægt: 98.17 g/mol Kogepunkt: 115…117 °C Smeltepunkt: –69 °C Massefylde: 1.020 Flammepunkt: 11 °C (51 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005470 CAS-nummer: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |