3-Hexylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0756-1G H0756-25G H0756-5G
TCIAH0756-1GEA 132 DKK
TCIAH0756-1G TCIAH0756-25G TCIAH0756-5G
3-Hexylthiophen ≥98.0% (by GC)
3-Hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₆S
Kogepunkt: 103°C
Massefylde: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 37°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143181
CAS-nummer: 1693-86-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&vid=d94bdca233ba43d7cb3cea1a79790c479b8ad4bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %