2-Methylthiophen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
127850250 127851000
ACRO127850250EA 316 DKK
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Methylthiophen 98%
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Molekylvægt: 98.17 g/mol
Kogepunkt: 113 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005451
CAS-nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %