Thiophen 99.5%, extra pure benzene free
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
342591000 342595000
ACRO342591000EA 343 DKK
ACRO342591000 ACRO342595000
Thiophen 99.5%, extra pure benzene free
Thiophene
Formel: C₄H₄S
Kogepunkt: 84,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 1,065 g/cm³
Flammepunkt: –9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005413
CAS-nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN nummer: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)