Thiophen 99.5%, extra pure benzene free
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
342591000
342595000
ACRO342591000EA
343
DKK
ACRO342591000
ACRO342595000
Thiophen 99.5%, extra pure benzene free
Thiophene
Formel:
C₄H₄S Kogepunkt: 84,4 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –38 °C Massefylde: 1,065 g/cm³ Flammepunkt: –9 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005413 CAS-nummer: 110-02-1 EINECS: 203-729-4 UN nummer: 2414 ADR: 3,II Merck Index: 12,09490 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤40 APHA |
Benzene | ≤0.1 % (GC) |