3,4-Dibromthiophen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3141-26-2
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formel:
C₄H₂Br₂S Kogepunkt: 221…222 °C Smeltepunkt: 4…5 °C Massefylde: 2,188 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005465 CAS-nummer: 3141-26-2 EINECS: 221-546-8 |