2,5-Dibromthiophen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13406.14
A13406.18
A13406.30
A13406.14EA
658
DKK
A13406.14
A13406.18
A13406.30
2,5-Dibromthiophen 96%
2,5-Dibromothiophene
Purity: 96%
CAS No.: 3141-27-3
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.6290
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 109899
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005420
Formel:
C₄H₂Br₂S Kogepunkt: 210…212 °C Smeltepunkt: –6 °C Massefylde: 2,150 Flammepunkt: 99 °C (210 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005420 CAS-nummer: 3141-27-3 EINECS: 221-547-3 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,II |