2,5-Dibromthiophen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 381 DKK
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromthiophen 95%
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molekylvægt: 241.93 g/mol
Kogepunkt: 211 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 2.14 g/cm³
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005420
CAS-nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %