2,4-Dibromthiophen ≥90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13591.06 L13591.14
L13591.06EA 695 DKK
L13591.06 L13591.14
2,4-Dibromthiophen ≥90%
2,4-Dibromothiophene
Purity: 90+% CAS No.: 3140-92-9 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107651 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00043889
Formel: C₄H₂Br₂S
Kogepunkt: 215 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 2,160
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043889
CAS-nummer: 3140-92-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III