3-Phenylpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23930.06
B23930.14
B23930.06EA
734
DKK
B23930.06
B23930.14
3-Phenylpyridin ≥97%
3-Phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₉N Kogepunkt: 272 °C Smeltepunkt: 76…77 °C Massefylde: 1,085 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006380 CAS-nummer: 1008-88-4 EINECS: 213-762-6 |