2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L14143.03 L14143.06
L14143.03EA 514 DKK
L14143.03 L14143.06
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin ≥97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Purity: 97% CAS No.: 38222-83-2 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4765 Melting Point: 30-35° Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 130503 MDL No.: MFCD00006305
Formel: C₁₄H₂₃N
Kogepunkt: 232…234 °C
Smeltepunkt: 30…35 °C
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006305
CAS-nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4