2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
224520050 224520250
ACRO224520050EA 1170 DKK
ACRO224520050 ACRO224520250
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin 98%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006305
CAS-nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
UN nummer: 1325
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %