2,4,6-Trimethylpyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 327 DKK
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Trimethylpyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidine
Formel: C₈H₁₁N
Molekylvægt: 121.18 g/mol
Kogepunkt: 171
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 55
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006338
CAS-nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,09789
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline