2,4,6-Trimethylpyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
A11058.ACEA
328
DKK
A11058.AC
A11058.AE
A11058.AP
2,4,6-Trimethylpyridin ≥99%
2,4,6-Collidine
Purity: 99%
CAS No.: 108-75-8
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -43°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 107283
Merck Reference: 14,9718
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00006338
Formel:
C₈H₁₁N Molekylvægt: 121.18 g/mol Kogepunkt: 171…172 °C Smeltepunkt: –43 °C Massefylde: 0.916 Flammepunkt: 54 °C (129 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006338 CAS-nummer: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN nummer: 1992 ADR: 3 III Merck Index: 13,09789 |