2,4,6-Trimethylpyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
161951000 161955000 161950010 161950025
ACRO161951000EA 557 DKK
ACRO161951000 ACRO161955000 ACRO161950010 ACRO161950025
2,4,6-Trimethylpyridin 99%
2,4,6-Collidine
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 171…172 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006338
CAS-nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sensitivity (to chlorine) Passes test