2,3,5-Collidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23537.06 B23537.14 B23537.22
B23537.06EA 385 DKK
B23537.06 B23537.14 B23537.22
2,3,5-Collidin ≥99%
2,3,5-Collidin
Purity: 99% CAS No.: 695-98-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Unpleasant Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 108832 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00126840
Formel: C₈H₁₁N
Kogepunkt: 182…184 °C
Massefylde: 0,935
Flammepunkt: 74 °C (165 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126840
CAS-nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III